(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
M0437-25ML M0437-500ML M0437-100ML
TCIAM0437-25MLEA 132 DKK
TCIAM0437-25ML TCIAM0437-500ML TCIAM0437-100ML
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥98.0% (by GC) stabilised
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 78°C
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –11°C (closed cup)
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&vid=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %