1-Chlorethyl chlorformat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloroethyl carbonochloridate
C1395-25G C1395-250G
TCIAC1395-25GEA 247 DKK
TCIAC1395-25G TCIAC1395-250G
1-Chlorethyl chlorformat ≥98.0% (by GC)
1-Chlorethyl chlorformat
Formel: C₃H₄Cl₂O₂
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 41°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000647
CAS-nummer: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN nummer: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&vid=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %