3-Brom-7-nitroindazol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
81345-100 81345-50 81345-250 81345-25
CAYM81345-100EA 2340 DKK
CAYM81345-100 CAYM81345-50 CAYM81345-250 CAYM81345-25
3-Brom-7-nitroindazol
3-Brom-7-nitroindazol
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Smeltepunkt: 176 °C
MDL Number: MFCD00159910
CAS-nummer: 74209-34-0