Natriumbutyrat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
13121-50 13121-100 13121-250
CAYM13121-50EA 678 DKK
CAYM13121-50 CAYM13121-100 CAYM13121-250
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molekylvægt: 110.09 g/mol
Smeltepunkt: 244
Massefylde: 1.324 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00002816
CAS-nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6