Propidiumiodid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
537059-1EA 18360 DKK
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
Propidiumiodid, Sigma-Aldrich®
Propidium iodide
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
Molekylvægt: 668.4 g/mol
MDL Number: MFCD00011921
CAS-nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0