Natriumdeoxycholat, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
264101-1 264101-100 264101-25
264101-1EA 14410 DKK
264101-1 264101-100 264101-25
Natriumdeoxycholat, Millipore®
Natriumdeoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Smeltepunkt: 357…365 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064139
CAS-nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7