Ethanol absolut, BAKER ANALYZED® HPLC til HPLC, analyse reagens, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
8462.1000EA 347 DKK
8462.1000 8462.2500
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED® HPLC til HPLC, analyse reagens, J.T.Baker®
Ethanol
Formel: H₃CCH₂OH
Kogepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay min. 99.5 %
Density (g/ml) at 20°C 0.789 - 0.790
Free Acid (as CH3COOH) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.7
at 240 nm max. 0.1
at 260 nm max. 0.01