Natriumcarbonat monohydrat 99.5-100.5% (by anhydrous basis), krystaller NF, FCC, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3600-01EA 725 DKK
3600-01 3600-05 3600-09
Natriumcarbonat monohydrat 99.5-100.5% (by anhydrous basis), krystaller NF, FCC, J.T.Baker®
Natriumcarbonat monohydrat
Formel: Na₂CO₃·1H₂O
Massefylde: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149177
CAS-nummer: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8