Tricine
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 2010 DKK
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
Tricine
Tricine
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Smeltepunkt: 187 °C
Massefylde: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004277
CAS-nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724