2-Brom-4-fluor-1-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
L20144.06 L20144.03
L20144.06EA 704 DKK
L20144.06 L20144.03
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzen ≥98%
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzen
Purity: 98+% CAS No.: 202865-73-4 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 6288420 MDL No.: MFCD00142868
Formel: C₆H₃BrFI
Molekylvægt: 300.9 g/mol
Kogepunkt: 224…225 °C
Massefylde: 1.33
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142868
CAS-nummer: 202865-73-4