2-(2-Fluorphenyl)ethanol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Fluorophenethyl alcohol
L19998.06
L19998.14
L19998.06EA
578
DKK
L19998.06
L19998.14
2-(2-Fluorphenyl)ethanol ≥99%
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 50919-06-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 72°/1mm
MDL No.: MFCD00002887
Formel:
C₈H₉FO Kogepunkt: 72 °C (1 mmHg) Massefylde: 1,045 Flammepunkt: 98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002887 CAS-nummer: 50919-06-7 |