1-Butyl-3-methylimidazolium chlorid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
L19749.09 L19749.18
L19749.09EA 539 DKK
L19749.09 L19749.18
1-Butyl-3-methylimidazolium chlorid 96%
1-Butyl-3-methylimidazolium chlorid
Purity: 96% CAS No.: 79917-90-1 Molecular Formula: C8H15ClN2 Formula Weight: 174.67 Melting Point: ca 73° MDL No.: MFCD03095425
Formel: C₈H₁₅ClN₂
Molekylvægt: 174.67 g/mol
Kogepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 73 °C
Massefylde: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095425
CAS-nummer: 79917-90-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III