1,3-Difluor-5-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3,5-Difluoroiodobenzene
L19510.03
L19510.06
L19510.03EA
434
DKK
L19510.03
L19510.06
1,3-Difluor-5-iodbenzen ≥98%
1,3-Difluor-5-iodbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 2265-91-0
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 2041185
MDL No.: MFCD03094155
Formel:
C₆H₃F₂I Molekylvægt: 239.99 g/mol Kogepunkt: 173…174 °C Flammepunkt: 82 °C (179 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094155 CAS-nummer: 2265-91-0 |