1-(4-Pyridyl)piperazin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19396.06 L19396.03 L19396.14
L19396.06EA 1620 DKK
L19396.06 L19396.03 L19396.14
1-(4-Pyridyl)piperazin ≥97%
1-(4-Pyridyl)piperazin
Purity: 97% CAS No.: 1008-91-9 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Melting Point: 136-141° Boiling Point: 195-200°/0.3mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00040745
Formel: C₉H₁₃N₃
Kogepunkt: 195…200 °C (0,3 mmHg)
Smeltepunkt: 136…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040745
CAS-nummer: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
ADR: 8,III