1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
L19087.09 L19087.18
L19087.09EA 1710 DKK
L19087.09 L19087.18
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborat ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborat
Purity: 98+% CAS No.: 174501-65-6 Molecular Formula: C8H15BF4N2 Formula Weight: 226.03 Flash Point: None Refractive Index: 1.4220 MDL No.: MFCD03095449
Formel: C₈H₁₅BF₄N₂
Molekylvægt: 226.02 g/mol
Kogepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –71 °C
Massefylde: 1.210
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095449
CAS-nummer: 174501-65-6