3,5-Dimethylbenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
L18603.03
L18603.06
L18603.03EA
427
DKK
L18603.03
L18603.06
3,5-Dimethylbenzensulfonylchlorid ≥97%
3,5-Dimethylbenzensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 2905-27-3
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2640617
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094655
Formel:
C₈H₉ClO₂S Smeltepunkt: 92…94 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094655 CAS-nummer: 2905-27-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |