Oxazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L18341.03
L18341.06
L18341.03EA
1050
DKK
L18341.03
L18341.06
Oxazol ≥98%
Oxazole
Purity: 98+%
CAS No.: 288-42-6
Molecular Formula: C3H3NO
Formula Weight: 69.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -86°
Boiling Point: 69-70°
Beilstein Reference: 103851
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009751
Formel:
C₃H₃NO Molekylvægt: 69.06 g/mol Kogepunkt: 69…70 °C Smeltepunkt: –86 °C Massefylde: 1.050 Flammepunkt: 19 °C (66 °F) |
MDL Number:
MFCD00009751 CAS-nummer: 288-42-6 EINECS: 206-020-8 UN nummer: 2924 ADR: 3 II |