3-(3-Bromphenyl)propionsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L18080.03 L18080.06
L18080.03EA 504 DKK
L18080.03 L18080.06
3-(3-Bromphenyl)propionsyre ≥97%
3-(3-Bromphenyl)propionsyre
Purity: 97% CAS No.: 42287-90-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 63-65° Beilstein Reference: 2362753
Formel: C₉H₉BrO₂
Molekylvægt: 229.07 g/mol
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310792
CAS-nummer: 42287-90-1