Indol-7-carbaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1H-Indole-7-carbaldehyde, Indole-7-carboxaldehyde
L17506.03
L17506.MD
L17506.03EA
1160
DKK
L17506.03
L17506.MD
Indol-7-carbaldehyd ≥98%
Indol-7-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1074-88-0
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1524960
Formel:
C₉H₇NO Smeltepunkt: 86…89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01318152 CAS-nummer: 1074-88-0 |