3-(4-fluorphenyl)propionsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L17008.03
L17008.06
L17008.03EA
632
DKK
L17008.03
L17008.06
3-(4-fluorphenyl)propionsyre ≥97%
3-(4-fluorphenyl)propionsyre
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Formel:
C₉H₉FO₂ Smeltepunkt: 88…92 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00060327 CAS-nummer: 459-31-4 |