2,6-Dibromnaphthalen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L16134.03
L16134.06
L16134.14
L16134.03EA
788
DKK
L16134.03
L16134.06
L16134.14
2,6-Dibromnaphthalen ≥99%
2,6-Dibromnaphthalen
Purity: 99%
CAS No.: 13720-06-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD01026462
Formel:
C₁₀H₆Br₂ Smeltepunkt: 162…167 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01026462 CAS-nummer: 13720-06-4 |