2,2'-Methyliminodiethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N-Methyldiethanolamin
L15712.36
L15712.22
L15712.36EA
693
DKK
L15712.36
L15712.22
2,2'-Methyliminodiethanol ≥98%
2,2'-Methyliminodiethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 105-59-9
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Light
Melting Point: -21°
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1734441
MDL No.: MFCD00002848
Formel:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Molekylvægt: 119.16 g/mol Kogepunkt: 243 °C Smeltepunkt: –21 °C Massefylde: 1.040 Flammepunkt: 127 °C (260 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002848 CAS-nummer: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |