3-(2-Chlorphenyl)propionsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
L15306.03
L15306.06
L15306.03EA
708
DKK
L15306.03
L15306.06
3-(2-Chlorphenyl)propionsyre ≥98%
3-(2-Chlorphenyl)propionsyre
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-28-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 171°/10mm
MDL No.: MFCD00016547
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molekylvægt: 184.62 g/mol Kogepunkt: 171 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 94…97 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016547 CAS-nummer: 1643-28-3 |