3-(2-Chlorphenyl)propionsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15306.03 L15306.06
L15306.03EA 708 DKK
L15306.03 L15306.06
3-(2-Chlorphenyl)propionsyre ≥98%
3-(2-Chlorphenyl)propionsyre
Purity: 98+% CAS No.: 1643-28-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 94-97° Boiling Point: 171°/10mm MDL No.: MFCD00016547
Formel: C₉H₉ClO₂
Kogepunkt: 171 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016547
CAS-nummer: 1643-28-3