2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L15223.06 L15223.14 L15223.22
L15223.06EA 400 DKK
L15223.06 L15223.14 L15223.22
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 104-10-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 907205
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 235…255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007922
CAS-nummer: 104-10-9
EINECS: 203-174-8