Methacrylsyreamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15013.22 L15013.36
L15013.22EA 300 DKK
L15013.22 L15013.36
Methacrylsyreamid ≥98%
Methacrylsyreamid
Purity: 98% CAS No.: 79-39-0 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Melting Point: 107-112° Boiling Point: 215° MDL No.: MFCD00008018
Formel: C₄H₇NO
Molekylvægt: 85.11 g/mol
Kogepunkt: 215 °C
Smeltepunkt: 107…112 °C
Massefylde: 1.115
Flammepunkt: 103
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008018
CAS-nummer: 79-39-0
EINECS: 201-202-3