Natriumhypochlorit (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
L14709.0DEA 2560 DKK
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
Natriumhypochlorit (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Kogepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Massefylde: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8,II