Isobutyronitril 99
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropyl cyanide
L14470.AK
L14470.AU
L14470.AKEA
431
DKK
L14470.AK
L14470.AU
Isobutyronitril 99
Isobutyronitril
Purity: 99%
CAS No.: 78-82-0
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -72°
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 1340512
Merck Reference: 14,5156
UN No.: 2284
MDL No.: MFCD00001873
Formel:
C₄H₇N Molekylvægt: 69.11 g/mol Kogepunkt: 103…104 °C Smeltepunkt: –72 °C Massefylde: 0.770 Flammepunkt: 8 °C (46 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001873 CAS-nummer: 78-82-0 EINECS: 201-147-5 UN nummer: 2284 ADR: 3 II Merck Index: 13,05173 |