2-Aminoanthracen 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L14269.03
L14269.06
L14269.03EA
455
DKK
L14269.03
L14269.06
2-Aminoanthracen 94%
2-Aminoanthracene
Purity: 94%
CAS No.: 613-13-8
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 2209414
Formel:
C₁₄H₁₁N Kogepunkt: 371 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 235…239 °C Massefylde: >1 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003582 CAS-nummer: 613-13-8 EINECS: 210-330-9 |