4,6-Dichlorpyrimidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13212.06 L13212.14
L13212.06EA 682 DKK
L13212.06 L13212.14
4,6-Dichlorpyrimidin ≥98%
4,6-Dichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1193-21-1 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Melting Point: 64-68° Boiling Point: 176° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00006109
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Kogepunkt: 176 °C
Smeltepunkt: 64…68 °C
Massefylde: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006109
CAS-nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN nummer: 3263
ADR: 8,II