Hept-6-enoic acid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Heptenoic acid
L13144.03
L13144.06
L13144.03EA
872
DKK
L13144.03
L13144.06
Hept-6-enoic acid 96%
Hept-6-enoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1119-60-4
Molecular Formula: CH2=CH(CH2)4CO2H
Formula Weight: 128.17
Flash Point:
Formel:
C₇H₁₂O₂ Kogepunkt: 222…224 °C Smeltepunkt: ∼–6 °C Massefylde: 0,946 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014382 CAS-nummer: 1119-60-4 EINECS: 214-283-5 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |