3-Chlor-4-methylphenylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
L12064.06
L12064.14
L12064.03
L12064.06EA
554
DKK
L12064.06
L12064.14
L12064.03
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat ≥98%
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 28479-22-3
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 2690771
UN No.: 2236
MDL No.: MFCD00013858
Formel:
C₈H₆ClNO Molekylvægt: 167.59 g/mol Kogepunkt: 225 °C Smeltepunkt: 20…24 °C Massefylde: 1.224 Flammepunkt: 109 °C (228 °F) |
MDL Number:
MFCD00013858 CAS-nummer: 28479-22-3 EINECS: 249-050-7 UN nummer: 2236 ADR: 6.1 II |