2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L11358.03 L11358.06 L11358.14
L11358.03EA 522 DKK
L11358.03 L11358.06 L11358.14
2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 5464-79-9 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 153-159° Beilstein Reference: 141363
Formel: C₈H₈N₂OS
Kogepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 153…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005792
CAS-nummer: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1