2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L10713.03
L10713.06
L10713.03EA
1020
DKK
L10713.03
L10713.06
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98%
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin
Purity: 98+%
CAS No.: 81565-18-6
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 4246276
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00042224
Formel:
C₆H₃ClF₃N Molekylvægt: 181.54 g/mol Kogepunkt: 145 °C Smeltepunkt: –1 °C Massefylde: 1.411 Flammepunkt: 40 °C (104 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042224 CAS-nummer: 81565-18-6 UN nummer: 1992 ADR: 3 III |