4-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L10470.03 L10470.06
L10470.03EA 295 DKK
L10470.03 L10470.06
4-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥98%
4-Chlor-2-methylphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 37408-18-7 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 103°/13mm Beilstein Reference: 2803097 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00019914
Formel: C₈H₆ClNO
Molekylvægt: 167.59 g/mol
Kogepunkt: 103 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 36…40 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00019914
CAS-nummer: 37408-18-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II