1-Adamantanthanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L09318.03 L09318.06
L09318.03EA 486 DKK
L09318.03 L09318.06
1-Adamantanthanol ≥98%
1-Adamantanthanol
Purity: 98% CAS No.: 6240-11-5 Molecular Formula: C12H20O Formula Weight: 180.29 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 1855382
Formel: C₁₂H₂₀O
Kogepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074756
CAS-nummer: 6240-11-5
EINECS: 228-353-8