2-Chlor-5-trifluormethylpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
L08207.14
L08207.22
L08207.14EA
911
DKK
L08207.14
L08207.22
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin ≥97%
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 52334-81-3
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 62°(143°F)
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 3649688
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042225
Formel:
C₆H₃ClF₃N Kogepunkt: 152…153 °C Smeltepunkt: 29…33 °C Massefylde: 1,417 Flammepunkt: 62 °C (143 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042225 CAS-nummer: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |