7-Azaindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
L07983.03
L07983.06
L07983.14
L07983.03EA
476
DKK
L07983.03
L07983.06
L07983.14
7-Azaindol ≥98%
7-Azaindol
Purity: 98%
CAS No.: 271-63-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 103-107°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00005606
Formel:
C₇H₆N₂ Kogepunkt: 270 °C Smeltepunkt: 103…107 °C Massefylde: 1,301 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005606 CAS-nummer: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |