3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L07455.03
L07455.06
L07455.03EA
664
DKK
L07455.03
L07455.06
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin 98%
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Purity: 98%
CAS No.: 41927-01-9
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 2716459
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051709
Formel:
C₈H₁₂N₂ Kogepunkt: 287 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 86…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051709 CAS-nummer: 41927-01-9 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |