(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med BHT/Ionol 150-400 ppm
L07356.AE
L07356.AP
L07356.AEEA
344
DKK
L07356.AE
L07356.AP
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilised
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Stabilized with ca 150-400 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 96-47-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -136°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 102448
UN No.: 2536
MDL No.: MFCD00005367
Formel:
C₅H₁₀O Kogepunkt: 80…82 °C Smeltepunkt: –136 °C Massefylde: 0,856 Flammepunkt: –11 °C (–12 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS-nummer: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN nummer: 2536 ADR: 3,II |