Ethylchlorformiat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L06311.22
L06311.36
L06311.06
L06311.C4
L06311.PG
L06311.22EA
406
DKK
L06311.22
L06311.36
L06311.06
L06311.C4
L06311.PG
Ethylchlorformiat ≥97%
Ethylchlorformiat
Formel:
C₃H₅ClO₂ Kogepunkt: 92…93 °C Smeltepunkt: –81 °C Massefylde: 1,136 Flammepunkt: 10 °C (50 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000644 CAS-nummer: 541-41-3 EINECS: 208-778-5 UN nummer: 1182 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,3784 |