1-Propyl-4-iodbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L05767.06
L05767.14
L05767.06EA
1020
DKK
L05767.06
L05767.14
1-Propyl-4-iodbenzen ≥97%
1-Propyl-4-iodbenzen
Purity: 97%
CAS No.: 126261-84-5
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 240-242°
MDL No.: MFCD00051612
Formel:
C₉H₁₁I Kogepunkt: 240…242 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051612 CAS-nummer: 126261-84-5 |