2-(4-Fluorphenyl)ethanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Fluorophenethyl alcohol
L05618.06
L05618.14
L05618.06EA
562
DKK
L05618.06
L05618.14
2-(4-Fluorphenyl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 7589-27-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 118°/20mm
Beilstein Reference: 2354310
MDL No.: MFCD00002898
Formel:
C₈H₉FO Molekylvægt: 140.16 g/mol Kogepunkt: 118 °C (20 mmHg) Massefylde: 1.121 Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002898 CAS-nummer: 7589-27-7 EINECS: 231-499-5 |