Castor olie
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
L04224.AK L04224.AU L04224.0F
L04224.AKEA 361 DKK
L04224.AK L04224.AU L04224.0F
Castor olie
Castor olie
CAS No.: 8001-79-4 Flash Point: 230°(446°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 313° Merck Reference: 14,1898 Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)
Kogepunkt: 313 °C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0.961
Flammepunkt: 230 °C (446 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130746
CAS-nummer: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908