2,3-Dimethyl-1,3-butadien ≥98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med BHT/Ionol 100 ppm
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98%
CAS No.: 513-81-5
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -76°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 605285
Merck Reference: 14,3238
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008595
Formel:
C₆H₁₀ Kogepunkt: 68…69 °C Smeltepunkt: –76 °C Massefylde: 0,726 Flammepunkt: –1 °C (30 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008595 CAS-nummer: 513-81-5 EINECS: 208-172-0 UN nummer: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,3238 |