Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L00953.03 L00953.06
L00953.03EA 912 DKK
L00953.03 L00953.06
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) ≥99%
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Smeltepunkt: 103…107 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010012
CAS-nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9