1-Chlor-4-ethynylbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H51058.03
H51058.06
H51058.03EA
2030
DKK
H51058.03
H51058.06
1-Chlor-4-ethynylbenzen ≥98%
1-Chlor-4-ethynylbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 873-73-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 57°(135°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 179°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00191917
Formel:
C₈H₅Cl Kogepunkt: 179 °C Smeltepunkt: 43…47 °C Flammepunkt: 57 °C (135 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00191917 CAS-nummer: 873-73-4 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,III |