3-Methoxy-p-toluidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H50362.03 H50362.MD
H50362.03EA 3580 DKK
H50362.03 H50362.MD
3-Methoxy-p-toluidin ≥99%
3-Methoxy-p-toluidin
Purity: 99+% CAS No.: 16452-01-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 56-60° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025371
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025371
CAS-nummer: 16452-01-0
EINECS: 240-500-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III