4-(1-Aminoethyl)pyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50303.03
H50303.MD
H50303.03EA
1280
DKK
H50303.03
H50303.MD
4-(1-Aminoethyl)pyridin 97%
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 50392-78-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD02245004
Formel:
C₇H₁₀N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02245004 CAS-nummer: 50392-78-4 ADR: 8,III |