4-Amino-3-iodpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50027.03 H50027.06
H50027.03EA 1670 DKK
H50027.03 H50027.06
4-Amino-3-iodpyridin 97%
4-Amino-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 88511-27-7 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 MDL No.: MFCD02663853
Formel: C₅H₅IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663853
CAS-nummer: 88511-27-7